Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Mikro-Inokulum-Bouillon
Artikelnummer. 11728163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11728163 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11728163 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 211813
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Empfohlenes Medium für die Vorbereitung von Laktobakterien-Inokulum für Vitaminassays
Bestellinformation
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Medientyp Mikro-Inokulum-Bouillon
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Proteose-Pepton 5 g/l, Hefeextrakt 20 g/l, Dextrose 10 g/l, Monokaliumphosphat 2 g/l, Polysorbat 80 0,1 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung des Inokulums von Laktobakterien und anderen Mikroorganismen, die in mikrobiologischen Assays von Vitaminen und Aminosäure verwendet werden
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g