Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: M9 Minimalsalze, 5x
Artikelnummer. 11748952
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 g
missing translation for 'unitSize'
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11748952 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 11748952 missing translation for 'mfr' BD missing translation for 'supplierNo' 248510
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zur Züchtung rekombinanter E. coli-Stämme. BD Difco™ Dehydrierte Kulturmedien: M9 Minimal Salts, 5x ist Teil einer großen Auswahl an dehydrierten Medien.
  • Dehydriert
  • Kulturmedien
  • M9-Minimalsalze
  • 5x 
Order Info
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Produkttyp Mikrobiologische Fertigmedien
Zusammensetzung Dinatriumhydrogenphosphat (wasserfrei) 33,9 g/l, Monokaliumphosphat 15 g/l, Natriumchlorid 2,5 g/l, Ammoniumchlorid 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchtung rekombinanter E. coli-Stämme
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
compliance-icons
Product Identifier
  • M9 Minimal Salts
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride