Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Lowenstein-Mediumbasis
Beschreibung
Anwendungen:
Für die Bewertung, Pflege, selektive Anreicherung, Differenzierung, Isolierung, Kultivierung, Vermehrung und den Nachweis von Bakterien
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Lowenstein-Mediumbasis |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Asparagin 3,6 g/l, Monokaliumphosphat 2,4 g/l, Magnesiumsulfat 0,24 g/l, Magnesiumcitrat 0,6 g/l, Kartoffelmehl 30 g/l, Malachitgrün 0,4 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien und als Basis für selektive, differenzielle und angereicherte Medien für Mykobakterien |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |