Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Letheen-Agar
Zur Beurteilung der bakteriziden Aktivität quaternärer Ammoniumverbindungen
Marke: BD 268010
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Anwendungen:
Für die Bewertung, Pflege, selektive Anreicherung, Differenzierung, Isolierung, Kultivierung, Vermehrung und den Nachweis von Bakterien
Spezifikation
< 30 °C | |
Letheen-Agar | |
Letheen-Agar 32 g/l, Trypton 5 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 10 g/l, Hefeextrakt 2 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Natriumbisulfit 0,1 g/l, Agar 5 g/l | |
Flasche |
Dehydriert | |
Letheen-Agar | |
Zur Beurteilung der bakteriziden Aktivität quaternärer Ammoniumverbindungen | |
500 g |