Learn More
BD Difco™ LB-Bouillon, Lennox
Artikelnummer. 11788842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackungsart unitSize
11788842 2 kg Eimer 2 Kilogramm
11798842 500 g Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11788842 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 240210
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wird zur Vermehrung und Erhaltung rekombinanter Stämme von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren verwendet. BD™ Difco™ LB Bouillon, Lennox ist ein von Lennox entwickeltes Nährmedium für das Wachstum reiner E. coli-Kulturen
Difco™ LB-Bouillon, Lennox Medien liefern alle Ernährungsbedürfnisse für von E. coli K12 abstammende Organismen, die nicht genügend Vitamin B herstellen. E. coli wächst in Lennox LB-Bouillon schneller als in herkömmlichen Medien, da diese Medien den Zellen Aminosäuren, Nukleotid-Vorläufer, Vitamine und andere Metaboliten liefern, die der Mikroorganismus sonst synthetisieren müsste.
Lennox LB Bouillon besitzt den zehnfachen Natriumchloridspiegel von Luria Broth Base, Miller und die Hälfte des Spiegels von LB Bouillon, Miller. Dadurch lässt sich die optimale Salzkonzentration für einen bestimmten Stamm auswählen. Auf Wunsch kann das Medium aseptisch mit Glucose ergänzt werden, um das gesamte von Lennox beschriebene Medium vorzubereiten.
  • Rezeptur: Trypton 10,0 g, Hefeextrakt 5,0 g, Natriumchlorid 5,0 g
  • Gute Kulturreaktion auf: Escherichia coli 33694 (HB101), Escherichia coli 39403 (JM103), Escherichia coli 53868 (DH5)
  • Zur Zubereitung 20 g in 1 l destilliertem Wasser mischen und 1 Minute lang kochen
  • PH (3,5 % Lösung, 25 °C): 7,0 ± 0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Farbe Hellbeige
Inhalt und Lagerung Bei <30 °C kühlen
Form Dehydriertes Pulver
Medientyp LB-Bouillon, Lennox
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Erhaltung und Kultivierung rekombinanter Stämme von Escherichia coli
Verpackungsart Eimer
Menge 2 kg