Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: LB-Agar, Lennox
Beschreibung
- Enthält 5 g/l NaCl
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | LB-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vermehrung und Erhaltung von Escherichia coli für die Molekularbiologie |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |