Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Gonokokken (GC)-Medium-Basis
Click to view available options
:
Gonokokken(GC)-Medium-Basis; 500 g
Beschreibung
- Dehydriert
- Kulturmedien
- Gonokokken (GC)-Medium-Basis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | GC Medienbasis |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Proteose-Pepton Nr. 3 15 g/l, Maisstärke 1 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 10 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für verschiedene Zusatzstoffe zur Isolierung und Züchtung von Neisseria gonorrhoeae und anderen anspruchsvollen Mikroorganismen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |