Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Fluid Lactose Medium
Für die Kultivierung von Salmonellen und Coliform-Organismen in Wasser, Lebensmitteln, Molkereien und pharmazeutischen Produkten
121.00 CHF
Spezifikation
Form | Dehydrated |
---|---|
Medientyp | Lactose Broth |
Produkttyp | Microbiology Media |
Zusammensetzung | Beef extract 3g/L, Peptone 5g/L, Lactose 5g/L |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cultivation of Salmonella and Coliform organisms in Water, foods, dairy and pharmaceutical products |
Spezifikation
Dehydrated | |
Microbiology Media | |
Cultivation of Salmonella and Coliform organisms in Water, foods, dairy and pharmaceutical products |
Lactose Broth | |
Beef extract 3g/L, Peptone 5g/L, Lactose 5g/L |