Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Esculin Eisen-Agar
Zum Zählen von Enterokokken aus Wasser durch Membranfiltration auf Basis von Esculin-Hydrolyse
Marke: BD 248810
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Rezeptur: Escullin 1 g/l, Ferri-Ammoniumcitrat 0,5 g/l, Agar 15 g/l
Certifications
EPa, SMWW
Spezifikation
EPa, SMWW | |
Dehydriert | |
Esculin Eisen-Agar (Esculin Iron Agar, EIA) | |
Zum Zählen von Enterokokken aus Wasser durch Membranfiltration auf Basis von Esculin-Hydrolyse | |
100 g |
2°bis 8 °C | |
EIA-Medium | |
Esculin 1 g/l, Eisenammoniumcitrat 0,5 g/l, Agar 15 g/l | |
Flasche |