Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Columbia Bouillon
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Columbia-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 5 g/l, tryptischer Verdau von Rinderherz 3 g/l, L-Cystein HCl 0,1 g, Dextrose 2,5 g, Natriumchlorid 5 g/l, Magnesiumsulfat (wasserfrei) 0,1 g, Eisensulfat 0,02 g/l, Natriumkarbonat 0,6 g/l, Tris (Hydroxymethyl)-Aminomethan 0,83 g/l, Tris (Hydroxymethyl)-Aminomethan HCl 2,86 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |