Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Brilliant Green Bile 2%
Standardmethoden-Medium für bestätigte und abgeschlossene Tests auf Coliformbakterien in Wasser und Lebensmitteln
Marke:  BD 271000
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11793463
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW
Dehydriert
Brillantgrün-Galle 2 %
Standardmethoden-Medium für bestätigte und abgeschlossene Tests auf coliforme Bakterien in Wasser und Lebensmitteln
2kg
2 bis 25 °C
Brillantgrün-Galle 2 %
Pepton 10 g/l, Oxgall 20 g/l, Laktose 10 g/l, Brilliantgrün 13,3 mg/l
Eimer