Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: 2x-Hefeextrakt-Tryptone (2xYT)-Medium
Artikelnummer. 11738892
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11738892 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11738892 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 244020
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Zur Kultivierung rekombinanter Stämme von Escherichia coli. BDDifco™ Dehydrierte Kulturmedien: Das 2x Hefeextrakt-Trypton (2xYT) Medium ist Teil einer breiten Auswahl an dehydrierten Kulturmedien.
  • Rezeptur: Pankreatischer Aufschluss von Casein 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l
Bestellinformation
Die Preise beziehen sich auf eine Einheit, sofern nicht anders angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp 2XYT
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein (Trypton) 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, NaCl 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchtung rekombinanter E. coli-Stämme
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g