Learn More
BD Antiseren zur Typisierung von Salmonellen und Shigella
Artikelnummer. 11774985
Click to view available options
Typ:
Salmonella-O Antiserum Gruppe A Faktoren 1, 2, 12
Salmonella-O Antiserum Gruppe B Faktoren 1, 4, 12, 27
Salmonella-O Antiserum Gruppe B Faktoren 1, 4, 5, 12
Salmonella-O Antiserum Gruppe K, Faktor 18
Salmonella-Vi-Antiserum
Salmonella O Antiserum Gruppe C1 Faktoren 6, 7
Salmonella O Antiserum Gruppe C2 Faktoren 6, 8
Salmonella O Antiserum Gruppe C3 Faktoren 8
Salmonella O Antiserum Gruppe E2 Faktoren 3, 15
Salmonella O Antiserum Gruppe E3, Faktoren (3), (15), (34)
Salmonella O Antiserum Gruppe G, Faktoren 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O-Antiserum Gruppe I, Faktor 16
Salmonella O-Antiserum Poly A-I, Faktoren 1-16
Shigella Poly-Gruppe C1
Shigella Poly-Gruppe C2
Shigella-Antiserum Polyvalent Gruppe C
Packungsgröße:
1 Stück
3 Milliliter
Artikelnummer. 11774985
Marke: BD 222641
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Clia Complexity Hoch
Nachweisbare Analyten Salmonella
Typ Salmonella O-Antiserum Poly A-I, Faktoren 1-16
Menge 3 mL
Form Lyophilisiert
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consejos de prudencia
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado