Learn More
BD Antiseren zur Typisierung von Salmonellen und Shigella
Artikelnummer. 17143871
Click to view available options
Typ:
Salmonella-O Antiserum Gruppe A Faktoren 1, 2, 12
Salmonella-O Antiserum Gruppe B Faktoren 1, 4, 12, 27
Salmonella-O Antiserum Gruppe B Faktoren 1, 4, 5, 12
Salmonella-O Antiserum Gruppe K, Faktor 18
Salmonella-Vi-Antiserum
Salmonella O Antiserum Gruppe C1 Faktoren 6, 7
Salmonella O Antiserum Gruppe C2 Faktoren 6, 8
Salmonella O Antiserum Gruppe C3 Faktoren 8
Salmonella O Antiserum Gruppe E2 Faktoren 3, 15
Salmonella O Antiserum Gruppe E3, Faktoren (3), (15), (34)
Salmonella O Antiserum Gruppe G, Faktoren 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O-Antiserum Gruppe I, Faktor 16
Salmonella O-Antiserum Poly A-I, Faktoren 1-16
Shigella Poly-Gruppe C1
Shigella Poly-Gruppe C2
Shigella-Antiserum Polyvalent Gruppe C
Packungsgröße:
1 Stück
3 Milliliter
Artikelnummer. 17143871
Marke: BD 228271
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Clia Complexity Hoch
Nachweisbare Analyten Salmonella
Typ Salmonella-Vi-Antiserum
Menge 3 mL
Probengröße Lyophilized, rehydrate to 3mL
Form Lyophilisiert