Learn More
BD Antiseren zur Typisierung von Salmonellen und Shigella
Click to view available options
Typ:
Salmonella-O Antiserum Gruppe A Faktoren 1, 2, 12
Salmonella-O Antiserum Gruppe B Faktoren 1, 4, 12, 27
Salmonella-O Antiserum Gruppe B Faktoren 1, 4, 5, 12
Salmonella-O Antiserum Gruppe K, Faktor 18
Salmonella-Vi-Antiserum
Salmonella O Antiserum Gruppe C1 Faktoren 6, 7
Salmonella O Antiserum Gruppe C2 Faktoren 6, 8
Salmonella O Antiserum Gruppe C3 Faktoren 8
Salmonella O Antiserum Gruppe E2 Faktoren 3, 15
Salmonella O Antiserum Gruppe E3, Faktoren (3), (15), (34)
Salmonella O Antiserum Gruppe G, Faktoren 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O-Antiserum Gruppe I, Faktor 16
Salmonella O-Antiserum Poly A-I, Faktoren 1-16
Shigella Poly-Gruppe C1
Shigella Poly-Gruppe C2
Shigella-Antiserum Polyvalent Gruppe C
Packungsgröße:
1 Stück
3 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Clia Complexity | Hoch |
| Nachweisbare Analyten | Shigella |
| Typ | Shigella Poly-Gruppe C2 |
| Menge | 3 mL |
| Form | Lyophilisiert |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Vial Shigella Antis Poly C2 Lyophilized
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Azide