Beschreibung
- Für Waschschritte und zur Resuspendierung von Beads für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Format | Flüssig |
| Menge | 130mL |
| Validierte Anwendung | 29 CFR 1910.1200, 91/155/EWG, 93/112/EG, RUO |
Nur für Forschungszwecke.