Learn More
BD Mischung aus zytometrischem Bead Array
Kontrollprobe zur Demonstration der ordnungsgemäßen Einrichtung des Durchflusszytometers und der FCAPArray™ Software
Marke:  BD 558522
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15829458
  • 260.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Saure Verbindungen müssen vor der Entsorgung mit fließendem Wasser verdünnt werden, um eine Ansammlung von potenziell explosiven Ablagerungen in den Leitungen zu vermeiden.
Beschreibung
Beschreibung
Die Bead-Mischung enthält die Bead-Positionen A4, A5, A6, A7, A8, A9, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C4, C5, C6, C7, C8, C9, D4, D5, D6, D7, D8, D9, E4, E5, E6, E7, E8 und E9. Es wird nur garantiert, dass das Gerät und die FCAP Array Software (Kat.-Nr. 641488) 30plex korrekt analysieren kann
  • 30 Plex Bead Mixture ist ein Cocktail
  • Enthält 30 Bead-Populationen aus dem BD CBA Flex-Set
  • Verfügt über deutliche Fluoreszenzintensitäten, die in NIR- und roten Kanälen des BD FACSArray Bioanalysators auflösbar sind
  • Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung, die fetales Rinderserum und ≤ 0.09 % Natriumazid enthält
Array
Spezifikation
Spezifikation
Wässrige Pufferlösung, die fötales Kälberserum und ≤0,09 % Natriumazid enthält
25 μl
30 Beads
Durchflusszytometer
4 °C
10
Zum Nachweis der ordnungsgemäßen Konfiguration des Durchflusszytometers und der FCAPArray™ Software
RUO
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke