Learn More
BD Zytometrie-Bead-Array (CBA) Maus, MIP-1β; Flex-Set, Bead C9
Beschreibung
Includes
Maus MIP-1β; Standard; Maus MIP-1β; PE-Nachweisreagenz; Maus MIP-1β; Erfassungsbead E9
Das BD CBA Maus MIP-1β Flex-Set ist ein auf Beads basierender Immunoassay, der in Serum- und Zellkulturüberstandsproben murines Makrophagen-Entzündungsprotein-1β (MIP-1β), auch CCL4 genannt, messen kann. Maus-Reaktivität wurde durch Testproben mit dem BD CBA Maus-MIP-1β Flex-Set bestimmt.
- Reaktivität: Maus
- Reagenzkomponenten für Erfassungsbead und PE-Detektion mit einer 50fachen Konzentration für die Multiplex-Verwendung
- Standardkomponente ist gefriergetrocknet
- Nach der Rekonstitution in 4.0 ml-Assay-Verdünner hat der Standard eine Proteinkonzentration von 2500 pg/ml
- Muss in Verbindung mit BD CBA-Masterpuffer-Kit Human für lösliches Protein, Durchflusszytometer und der FCAP Array™ Software verwendet werden
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MIP-1beta |
| Kreuzreaktivität | Maus |
| Enthält | Maus MIP-1beta, Standard, Maus MIP-1beta, PE-Nachweisreagenz, Maus MIP-1beta, Capture-Bead C9 |
| Menge | 100 Tests |
| Probentyp | Serum, Zellkulturüberstand |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Produkttyp | Maus-MIP-1beta Flex-Set (Bead C9) |
Nur für Forschungszwecke