Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA), Maus-MCP-1; Flex-Set, Bead B7
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Maus MCP-1; Standard; Maus MCP-1; PE-Nachweisreagenz; Maus MCP-1; Capture Bead B7
Das BD CBA Maus-MCP-1 Flex-Set ist ein auf Beads basierender Immunoassay, der das Monozyten-chemoattraktantes Protein-1 (MCP-1), auch bekannt als CCL2, der Maus in aus Serum- und Zellkulturüberständen gewonnenen Proben messen kann. Maus-Reaktivität wurde durch Testproben mit dem BD CBA Maus-MCP-1 Flex-Set bestimmt.
- Reaktivität: Maus
- Reagenzkomponenten für Erfassungsbead und PE-Detektion mit einer 50fachen Konzentration für die Multiplex-Verwendung
- Standardkomponente ist gefriergetrocknet
- Nach der Rekonstitution in 4.0 ml-Assay-Verdünner hat der Standard eine Proteinkonzentration von 2500 pg/ml
- Muss in Verbindung mit BD CBA-Masterpuffer-Kit Human für lösliches Protein, Durchflusszytometer und der FCAP Array™ Software verwendet werden
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MCP-1 |
| Kreuzreaktivität | Maus |
| Enthält | Maus MCP-1, Standard, Maus MCP-1, PE-Nachweisreagenz, Maus MCP-1, Capture-Bead B7 |
| Menge | 100 Tests |
| Probentyp | Serum, Zellkulturüberstand |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Produkttyp | Maus-MCP-1 Flex-Set (Bead B7) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mouse MCP-1 Flex Set
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: CMIT/MIT