Learn More
BD Zytometrie-Bead-Array (CBA) Maus, IL-3; Flex-Set, Bead A8
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Maus IL-3; Standard; Maus IL-3; PE-Nachweisreagenz; Maus IL-3; Erfassungsbead A8
Das BD CBA Maus-IL-3 Flex-Set ist ein auf Beads basierender Immunoassay, der das Interleukin-3 (IL-3) der Maus in aus Serum- und Zellkulturüberständen gewonnenen Proben messen kann.
- Reaktivität: Maus
- Reaktivität wurde durch Testproben mit dem BD CBA Maus-IL-3 Flex-Set bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
Antigen | Gehäuse IL-3 |
Kreuzreaktivität | Maus |
Enthält | Maus IL-3, Standard, Maus IL-3, PE-Nachweisreagenz, Maus IL-3, Capture-Bead A8 |
Menge | 100 Tests |
Probentyp | Serum, Zellkulturüberstand |
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Produkttyp | Maus-IL-3 Flex-Set (Bead A8) |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Zytometrie-Bead-Array (CBA) Maus, IL-3; Flex-Set, Bead A8 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur