Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Human MCP-1; Flex Set, Bead D8
Artikelnummer. 15899278
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15899278 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15899278 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 558287
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Humanes MCP-1; Standard; humanes MCP-1; PE-Nachweisreagenz; humanes MCP-1; Capture-Bead D8
Zum Nachweis humaner Monozyten-Chemoattraktant-Proteine
Das BD CBA Human MCP-1 Flex-Set ist ein auf Beads basierender Immunoassay, der in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberstandsproben humanes Monozyten-chemoattraktantes Protein-1 (MCP-1), auch CCL2 genannt, messen kann. Die humane und nicht-humane Primatenreaktivität wurde durch das Testen von Proben mit dem BD CBA Human MCP-1 Flex Set bestimmt
  • Bead-Position: D8
  • Reagenzkomponenten für Erfassungsbead und PE-Detektion mit einer 50fachen Konzentration für die Multiplex-Verwendung
  • Standardkomponente ist gefriergetrocknet
  • Nach der Rekonstitution in 4.0 ml-Assay-Verdünner hat der Standard eine Proteinkonzentration von 2500 pg/ml
  • Muss in Verbindung mit BD CBA-Masterpuffer-Kit Human für lösliches Protein, Durchflusszytometer und der FCAP Array™ Software verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MCP-1
Kreuzreaktivität Human
Enthält Humanes MCP-1, Standard, Humanes MCP-1, PE-Nachweisreagenz, Humanes MCP-1, Capture-Bead D8
Menge 100 Tests
Probentyp Serum, Zellkulturüberstand
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Produkttyp Humanes MCP-1 Flex-Set (Bead D8)