Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Human-IL-17A Standard
Beschreibung
- Gefriergetrocknet in wässriger Pufferlösung mit BSA und ProClin™ 150
- Sagt die ungefähre CBA-Aktivität von Human IL-17A bei einer Konzentration von 2500 pg/ml voraus, wenn sie in 4.0 ml Assay-Verdünnungsmittel rekonstituiert wird
- Menge: 100 Tests
Durchflusszytometrie/Immunoassay
Spezifikation
Spezifikation
| Kreuzreaktivität | Human |
| Enthält | 1 Fläschchen, lyophilisiert, wässrig gepuffert, in 4 ml rekonstituieren |
| Menge | 100 Tests |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Form | Lyophilisiert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie/Immunoassay |
| Produkttyp | Humaner IL-17A-Standard |