Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA), Human-IL-12p70; Flex-Set mit erhöhter Empfindlichkeit (Bead C6)
Artikelnummer. 15821099 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15821099 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15821099 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 561518
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
  • Inhalt des Kits:
  • C6-Fangperlen mit verbesserter Empfindlichkeit: gelagert in wässriger Pufferlösung, die fötales Kälberserum enthält und ≤ 0,09% Natriumazid
  • Nachweisreagenz (Teil A): gelagert in wässriger Pufferlösung, die BSA enthält und ProClin™ 150
  • Standard: lyophilisiert in einer wässrigen Pufferlösung, die BSA enthält und ProClin 150
Misst Human-Interleukin-12p70 (IL-12p70) in Serum, Plasma und Zellkulturüberstandsproben
Dieses Kit wird in Verbindung mit BD™ Zytometrisches Bead-Array (CBA) Masterpuffer-Kit für verbesserte Empfindlichkeit Human, Durchflusszytometer und FCAP Array™ Software verwendet und kann lösliche Analyte in sehr niedrigen Konzentrationen messen.
  • Bead-basierter Immunoassay
  • Reaktivität: Human
  • Standardmäßiger Assay-Bereich: 274 bis 200000 fg/ml
Durchflusszytometrie, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Gefriergetrocknet in einer wässrigen Pufferlösung mit BSA™ und ProClin™ 150. Bei 4 °C lagern.
Enthält Einfang-Beads, Detektionsreagenz, Standards
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird in Verbindung mit BD™-CBA (Cytometric Bead Array) verwendet
Anzahl Tests 100
Menge 100 Tests
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Human IL-12p70 Enhanced Sensitivity Flex Set
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT