Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Master-Puffer-Kit Human mit erweiterter Sensitivität
Beschreibung
Includes
Assay-Verdünner, Capture-Bead-Verdünner, Detektionsreagenzien-Verdünner, Waschpuffer, Detektionsreagenz mit erweiterter Sensitivität (Teil B), Geräteeinstellungs-Beads (A1, A9, F1, F9), PE-Geräteeinstellungs-Bead F1, PE-Positivkontrolldetektor
Die in BD™ CBA Human Flex-Set-System mit erweiterter Sensitivität verwendeten Detektionsreagenzien bestehen aus zwei Teilen, dem analytenspezifischen Detektionsreagenz (Teil A), das mit dem Flex-Set geliefert wird, und dem Detektionsreagenz mit erweiterter Sensitivität (Teil B), das im Master-Puffer-Kit mit allen anderen unterstützenden Reagenzien geliefert wird. Die in diesem Kit enthaltenen Puffer, Detektionsreagenzien und Reagenzien zur Geräteeinrichtung wurden für die Analyse von Analyten in Gewebekulturüberständen, Plasma- und Serumproben optimiert.
- Palette analytisch arbeitenden Assays: 274 bis 200000 fg/ml
- Sollte nicht mit Flex-Sets aus anderen BD CBA-Systemen wie löslichem Protein, Zellsignalisierung usw. verwendet werden
- Erhältlich in Packungsgrößen mit 100 und 500 Tests
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Kreuzreaktivität | Human |
| Enthält | Assay-Verdünnungsmittel, Capture-Bead-Verdünnungsmittel, Detektions-Reagenz-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, erweitertes Sensitivitäts-Detektionsreagenz (Teil B), Instrumenten-Setup-Beads (A1, A9, F1, F9), PE-Instrumenten-Setup-Bead F1, PE-Positivkontrolldetektor |
| Menge | 500 Tests |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Produkttyp | Master Puffer-Kit mit verbesserter Empfindlichkeit für Menschen |