Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Humanes Anaphylatoxin-Kit
Beschreibung
- Die Leistung wurde für die Analyse spezifischer Proteine in EDTA-Plasma- und Serumproben optimiert
- Liefert ausreichende Reagenzien zur quantitativen Analyse von 80 Proben
Anwendungen:
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Anaphylatoxin |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Enthält | Reagenzien für die Erfassung und Detektion von C4a, C3a und C5a, Standards, Waschpuffer, Assay-Verdünnungsmittel, Zytometer-Setup-Reagenzien |
| Menge | 25 Tests |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Produkttyp | Humanes Anaphylatoxin-Kit |
Nur für Forschungszwecke