Beschreibung
Die funktionalen Beads können in Verbindung mit dem BD CBA Funktionsperlen-Konjugationspufferset (Hrst. Nr. 558556) verwendet werden, um wasserlösliche Proteine über eine Sulfo-SMCC-Chemie kovalent mit der Oberfläche der Beads zu verbinden. Die mit einem Protein verbundenen Beads können als Erfassungsmatrix für relevante Analyten verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RUO |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Inhalt | Wässrige Pufferlösung mit ≤ 0,09 % Natriumazid |
| Beschreibung | Funktionelles Bead (A6) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Funktionelles Bead (A6) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Anzahl Tests | 6000 |
| Volumen (metrisch) | 0,9 mL |
| Mehr anzeigen |