Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Funktionelle Beads
Artikelnummer. 15839498
Click to view available options
Produkttyp:
Funktionelles Bead
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15839498
Marke: BD 558578
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Farbcodierte 7.5 μm Polystyrolkügelchen, die mit einem Durchflusszytometer klassifiziert werden können
Die funktionalen Beads können in Verbindung mit dem BD CBA Funktionsperlen-Konjugationspufferset (Hrst. Nr. 558556) verwendet werden, um wasserlösliche Proteine über eine Sulfo-SMCC-Chemie kovalent mit der Oberfläche der Beads zu verbinden. Die mit einem Protein verbundenen Beads können als Erfassungsmatrix für relevante Analyten verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RUO
Inhalt und Lagerung 4 °C
Inhalt Wässrige Pufferlösung mit ≤ 0,09 % Natriumazid
Beschreibung Funktionelles Bead (A4)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Material Polystyrol
Produkttyp Funktionelles Bead
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Anzahl Tests 6000
Volumen (metrisch) 0,9 mL
Durchmesser (metrisch) 7,5 μm