Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Funktionelle Beads
Click to view available options
Produkttyp:
Funktionelles Bead
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die funktionalen Beads können in Verbindung mit dem BD CBA Funktionsperlen-Konjugationspufferset (Hrst. Nr. 558556) verwendet werden, um wasserlösliche Proteine über eine Sulfo-SMCC-Chemie kovalent mit der Oberfläche der Beads zu verbinden. Die mit einem Protein verbundenen Beads können als Erfassungsmatrix für relevante Analyten verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RUO |
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Inhalt | Wässrige Pufferlösung mit ≤ 0,09 % Natriumazid |
Beschreibung | Funktionelles Bead (D8) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Material | Polystyrol |
Produkttyp | Funktionelles Bead |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
Anzahl Tests | 6000 |
Volumen (metrisch) | 0,9 mL |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Funktionelle Beads >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur