Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Funktionelle Beads
Farbcodierte 7.5 μm Polystyrolkügelchen, die mit einem Durchflusszytometer klassifiziert werden können
Marke: BD 560034
Beschreibung
Die funktionalen Beads können in Verbindung mit dem BD CBA Funktionsperlen-Konjugationspufferset (Hrst. Nr. 558556) verwendet werden, um wasserlösliche Proteine über eine Sulfo-SMCC-Chemie kovalent mit der Oberfläche der Beads zu verbinden. Die mit einem Protein verbundenen Beads können als Erfassungsmatrix für relevante Analyten verwendet werden.
Spezifikation
RUO | |
Wässrige Pufferlösung mit ≤ 0,09 % Natriumazid | |
Durchflusszytometrie | |
Funktionelles Bead | |
6000 | |
7,5 μm |
4 °C | |
Funktionelles Bead (A8) | |
Polystyrol | |
Durchflusszytometer | |
0,9 mL |