Learn More
BD Zell-Vitalitätslösung
Artikelnummer. 15878458 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
500 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15878458 100 Tests 1 Stück
15868458 500 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15878458 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 555816
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertige Lösung des Nukleinsäurefarbstoffs, 7-Amino-Actinomycin D (7-AAD), die anstelle von Propidiumjodid (PI) zum Ausschluss nicht lebensfähiger Zellen in Durchflusszytometrie-Assays verwendet werden kann
  • Wird als Viabilitätssonde für Verfahren zum Ausschluss toter Zellen verwendet, basierend auf einer Lichtstreuung und Aufnahme von 7-AAD, wie in FL3 nachgewiesen
  • Erfordert keine Verdünnung
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Menge 100 Tests