Learn More
BD Zelltrennmagnet
Beschreibung
- Fasst bis zu sechs 12 x 75 mm- oder zwei 17 x 100 mm-Reagenzgläser mit rundem Boden
- Ermöglicht eine schnelle und effektive positive oder negative Auswahl der gewünschten Leukozytenpopulationen
Zelltrennung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zelltrennung |
| Typ | Zelltrennmagnet |
| Ausreichend für | Sechs 12 x 75 mm / zwei 17 x 100 mm-Reagenzgläser mit rundem Boden |
Nur für Forschungszwecke.