Learn More
BD BrdU In-Situ-Detektionskit IIrra
Artikelnummer. 15856608 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15856608 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15856608 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 551321
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Fixierungspuffer, Verdünnungspuffer, BD Retrievagen A Antigenrückgewinnungslösung, biotinylierter Anti-BrdU-Antikörper, gebrauchsfertige Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase (SAv-HRP)-Lösung, DAB-Puffer, DAB-Chromogen und Kontroll-Objektträger
Entwickelt für die immunhistochemische Färbung von BrdU in Gefrierschnitten, formalinfixierten paraffineingebetteten Schnitten und kultivierten oder isolierten Zellen auf Objektträgern
Das BrdU In-Situ-Nachweiskit enthält unser BD Retrievagen A, eine Lösung zur Antigenrückgewinnung, die speziell für die Demaskierung antigener Stellen, Beibehaltung der Gewebemorphologie und die gleichzeitige Färbung anderer Oberflächenantigene in Verbindung mit BrdU entwickelt wurde.
  • Mit BD Retrievagen A, einer Lösung zur Antigenrückgewinnung
  • Wurde speziell zum Demaskieren antigener Stellen, Beibehaltung der Gewebemorphologie die gleichzeitige Färbung anderer Oberflächenantigene in Verbindung mit BrdU entwickelt
  • Das Kit ermöglicht die Untersuchung des Proliferationsstatus phänotypisch definierter Zellen innerhalb der Mikroumgebung von Geweben
  • Konsistente Ergebnisse werden durch die Bereitstellung aller kritischen Reagenzien gewährleistet
  • Umfassende Protokollreihe zur Färbung von BrdU in paraffineingebetteten und Gefrierschnitten sowie kultivierten Zellen sowie in Verbindung mit anderen Antigenen
  • Das Kit enthält Kontrollobjektträger, die als Referenz dienen
Immunhistochemische Färbung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Lagerungsbedingungen 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemische Färbung
Menge 1 Kit
Nur für Forschungszwecke