Learn More
Biosciences Transkriptionsfaktor-Puffersatz, BD
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Transkriptionsfaktor-Puffer-Set wurde entwickelt, um die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und die Verarbeitungszeit zu minimieren, unspezifische Färbungen zu reduzieren, die Auflösung positiv gefärbter Zellen zu erhöhen und den Zellverlust während der Fixierung, Permeabilisierung und Färbeverfahren deutlich zu senken.
- Inhalt: Fixierungs-/Permeabilisierungspuffer, Verdünnungspuffer, Perm-/Waschpuffer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Transkriptionsfaktor Puffersatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intrazellulärer Block, Durchflusszytometrie, Färbung von Transkriptionsfaktoren allein oder in Kombination mit Zelloberflächenmarkern und Zytokinen |
| Menge | Je |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BD Pharmingen Transcription Factor Buffer Set
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyd e...%, methanol