Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Empfindlichkeitstestscheiben:Nitrofurantoin (100 μg)
Artikelnummer. 17372371
Click to view available options
Konzentration:
100 μg
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17372371
Marke: BD 231292
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige, saugfähige Papierscheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder anderen Chemotherapeutika imprägniert sind
  • Scheiben, die zertifizierbare Wirkstoffe enthalten, werden vor dem Vertrieb für Assay und Zertifizierung an die FDA geschickt und müssen zur Angabe des Wirkstoffs und der Konzentration auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet sein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Nitrofurantoin
Konzentration 100 μg
Verpackungsart Scheibe
Menge 10 Packung