Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Empfindlichkeitstestscheiben: Nalidixinsäure
Artikelnummer. 11742954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11742954 10/Packung 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11742954 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 231311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.40 CHF
    47.73 CHF / 500 Stück
    Sparen 1.67 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Qualitativ hochwertige, saugfähige Papierscheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder anderen Chemotherapeutika imprägniert sind
  • Scheiben, die zertifizierbare Wirkstoffe enthalten, werden vor dem Vertrieb für Assay und Zertifizierung an die FDA geschickt und müssen zur Angabe des Wirkstoffs und der Konzentration auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekenn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Nalidixinsäure
Konzentration 30 μg
Verpackungsart Scheibe
Menge 10/Packung
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Disc Nalidixic Acid Na-30 10 Ea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid