Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Testscheiben für Empfindlichkeitstests, Amikacin2, AN-30
Artikelnummer. 17382381
Ansicht ändern
Click to view available options
Konzentration:
30 μg
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konzentration Packungsgröße
17382381 30 μg 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17382381 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 231597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00 CHF
    173.19 CHF / 10 Stück
    Sparen 10.81 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bei der kostengünstigen Methode werden antimikrobielle Mittel verwendet, die auf hochwertigem Papier imprägniert sind
Qualitativ hochwertige, saugfähige Papierscheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder anderen Chemotherapeutika imprägniert sind.
  • Verwenden die Bauer-Kirby-Scheibendiffusionstestmethode
  • Verwendung in selbsttätigen Spendern
  • Scheiben, die zertifizierbare Wirkstoffe enthalten, werden vor dem Vertrieb für Assay und Zertifizierung an die FDA geschickt und müssen zur Angabe des Wirkstoffs und der Konzentration auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet sein
  • Die Kartuschen mit je 50 Scheiben werden einzeln oder in Packungen zu je 10 Stück verkauft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Amikacin
Konzentration 30 μg
Verpackungsart Scheibe
Menge 10 Stück/Packung