Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Testscheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, Aztreonam8
Artikelnummer. p-4638821
Click to view available options
Menge:
10 Packung
Unit Size:
10 Stück
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17362391
Brand: BD 231641
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This item is not returnable. View return policy
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
  • 6-mm-Scheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder Chemotherapeutika imprägniert sind
  • Sind auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, die den Wirkstoff- und Medikamentengehalt kennzeichnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antimikrobielle Mittel Aztreonam8
Konzentration 30 μg
Verpackungsart Scheibe
Menge 10 Packung
For in vitro diagnostic use