Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Testscheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, Aztreonam8
Click to view available options
Menge:
10 Packung
Unit Size:
10 Stück
Description
- 6-mm-Scheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder Chemotherapeutika imprägniert sind
- Sind auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, die den Wirkstoff- und Medikamentengehalt kennzeichnen
Specifications
Specifications
| Antimikrobielle Mittel | Aztreonam8 |
| Konzentration | 30 μg |
| Verpackungsart | Scheibe |
| Menge | 10 Packung |
For in vitro diagnostic use