Learn More
BD BBL™ Vorbereitete Plattenmedien:Selektivagar für Clostridium difficile
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Platten im Format 100 x 10 mm und 100 x 15 mm
- Tiefe Füllplatten reduzieren die Auswirkungen des Trocknens während einer längeren Inkubation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Farbe | Beige |
| Form | Fest |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Selektivagar für Clostridium difficile |
| Zusammensetzung | Peptid-Verdau von Tiergewebe 32 g/l, Mannitol 6 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 5 g/l, Natriumchlorid 2 g/l, Wachstumsfaktoren 3,3 g/l, Magnesiumsulfat 0,1 g/l, Agar 20 g/l, Neutralrot 0,03 g/l, Cycloserin 0,25 g/l, Cefoxitin 0,016 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Clostridium difficile aus Stuhlproben |
| Verpackungsart | Platte |
| Menge | 10 Stück/Packung |