Learn More
BD BBL™ Fertignährmedien in Flaschen: Gepufferte Natriumchlorid-Peptonlösung (pH 7,0)
Beschreibung
- Wird zur Herstellung von Suspensionen von Organismen für die Prüfung von wachstumsfördernden und hemmenden Eigenschaften von Medien bei der Untersuchung unsteriler pharmazeutischer Produkte auf bestimmte Mikroorganismen verwendet
- Die Flüssigkeit bietet osmotische Stabilität und einen stabilen pH-Wert
- Erhaltung der Lebensfähigkeit von Mikroorganismen bei der Probenvorbereitung
- Oberflächenaktive Bestandteile oder Inaktivatoren von antimikrobiellen Wirkstoffen
Spezifikation
Spezifikation
| Aussehen | Farblos, transparent |
| ATCC® | 16404, 6633, 10231, 8739, 9027, 6538 |
| Kulturmediumtyp | Gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung |
| Verschlusstyp | Stopper mit Ring |
| Zertifizierung/Konformität | USP, EP, JP |
| Farbe | Klar |
| Inhalt und Lagerung | 5°bis 25 °C |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Nachweis von | Mikroorganismen |
| Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |