missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™ Mycoflask™ Thioglykolat-Fertignährmedien mit Vitamin K1 und Hämin

Artikelnummer. 17332351
Click to view available options
Menge:
10 x 8 ml
100 x 5 ml
100 x 8 ml
Farbe:
Beige
Hellgelb
Verpackungsart:
Röhrchen der Größe K mit Dichtkappe
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17332351

Marke: BD 221787

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal for use in the isolation and cultivation of fastidious or slow growing, obligately anaerobic microorganisms present in clinical materials

Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9
Farbe Hellgelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Flüssig
Herstellungsort Vereinigte Staaten
Medientyp Thioglykolat-Medium
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 17 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 3 g/l, Dextrose 6 g/l, Natriumchlorid 2,5 g/l, Natriumthioglykolat 0,5 g/l, Agar 0,7 g/l, L-Cystin 0,25 g/l, Natriumsulfit 0,1 g/l, Hämin 0,005 g/l, Vitamin K1 0,001 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen
Verpackungsart Röhrchen der Größe K mit Dichtkappe
Menge 10 x 8 ml

For in vitro diagnostic use.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt