Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Thioglycolat (flüssig) Fertigmedium
Beschreibung
Dieses Medium sorgt für ein gutes Wachstum von einer Vielzahl anspruchsvoller Organismen, sowohl pathogener als auch nicht-pathogener Arten.
- Neutralisierung der antibakteriellen Aktivität von Quecksilberverbindungen
- Vor dem Gebrauch sollten ∽ 30 % der Medien oxidiert werden
Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP |
| Farbe | Hellbeige |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Thioglykolat (flüssig) |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, L-Cystin 0,5 g/l, Dextrose (wasserfrei) 5 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 2,5 g/l, Natriumthioglykolat 0,5 g/l, Resazurin 0,001 g/l, Agar 0,75 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilitätskontrolle von Biologika und zur Kultivierung von Anaerobiern, Aerobiern und Mikroaerophilen |
| Verpackungsart | Röhrchen |
| Menge | 100 x 8 ml |
Zur Anwendung in der In-vitro-Diagnostik.