Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Simmons Citrat-Agar Fertignährmedienscheiben
Beschreibung
Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, ISO |
| Farbe | Grün |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Simmons Citrat-Agar |
| Zusammensetzung | Ammoniumdihydrogenphosphat 1 g/l, Dikaliumphosphat 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Natriumcitrat 2 g/l, Magnesiumsulfat 0,2 g/l, Agar 15 g/l, Bromthymolblau 0,08 g/l |
| Verpackungsart | Röhrchen mit Dichtkappe |
| Menge | 10 Stück/Packung |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen