Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Prepared Tubed Media: BHI Broth
Click to view available options
Menge:
5 ml, Karton mit 100 Röhrchen der Größe K
5 ml; 10/Packung
Medientyp:
Hirn/Herz-Infusions-Bouillon
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Beschreibung
- Für Kulturen, die eine längere Inkubation erfordern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Farbe | Klar |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Hirn/Herz-Infusions-Bouillon |
| Zusammensetzung | Hirn-Herz-Infusion von (Feststoffen) 6 g/l, peptischer Verdau von Tiergewebe 6 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dextrose 3 g/l, pankreatischer Verdau von Gelatine 14,5 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 2,5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen |
| Verpackungsart | K-Röhrchen |
| Menge | 5 ml, Karton mit 100 Röhrchen der Größe K |