Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Fertigmedien in Röhrchen mit Ausguss:Trypticase™ Soja-Agar (Blut-Agar-Basis) Deeps
Click to view available options
:
Trypticase Soja-Agar (Blutagar-Basis) Deeps; 20 ml
Beschreibung
- Für Kulturen, die eine längere Inkubation erfordern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
| Farbe | Beige |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Trypticase Soja-Agar |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Züchtung von nicht-anspruchsvollen und anspruchsvollen Mikroorganismen |
| Verpackungsart | Rörchen |
| Menge | 20 mL |