Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Medien mit vorbereiteter Lim-Bouillon (Todd Hewitt mit CNA)
Click to view available options
Menge:
5 mL
Farbe:
Beige
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Erhältlich als K-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, BS12, CMPH2, MCM9 |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Lim-Bouillon |
| Zusammensetzung | Herzinfusion von (Feststoffen) 3,1 g/l, Pepton 20 g/l, Dextrose 2 g/l, Natriumchlorid 2 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 0,4 g/l, Natriumkarbonat 2,5 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, Colistin 0,01 g/l, Nalidixsäure 0,015 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur selektiven Anreicherung von Streptokokken der Gruppe B, insbesondere von Genitalproben |
| Verpackungsart | Rörchen |
| Menge | 5 mL |
For in vitro diagnostic use