Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Middlebrook and Cohn 7H10 vorbereitetes Schrägagarmedium
Beschreibung
- Enthält eine Vielzahl anorganischer Salze, die für das Wachstum von Mykobakterien wesentliche Substanzen liefern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014, BS12, CMPH2, EP, MCM9 |
| Farbe | Grau |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Hoch viskos |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Middlebrook and Cohn 7H10 Agar |
| Zusammensetzung | Magnesiumsulfat 0,05 g/l, Eisenammoniumcitrat 0,04 g/l, Natriumcitrat 0,4 g/l, Ammoniumsulfat 0,5 g/l, Mononatriumglutamat 0,5 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 1,5 g/l, Monokaliumphosphat 1,5 g/l, Agar 13,5 g/l, Natriumchlorid 0,85 g/l, Dextrose 2 g/l, Rinderalbumin (Fraktion V) 5 g/l, Katalase 3 mg/l, Pyridoxin 1 mg/l, Zinksulfat 1 mg/l, Kupfersulfat 1 mg/l, Biotin 0,5 mg/l, Calciumchlorid 0,5 mg/l, Malachitgrün 0,25 mg/l, Ölsäure 0,06 ml/l, Glycerin 5 ml/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Qualitative Verfahren für die Isolierung und Züchtung von Mykobakterien |
| Verpackungsart | Röhrchen |
| Menge | 100/Packung |
Für In-vitro-Diagnostik.