Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Middlebrook 7H9 Bouillon mit Glycerin, Fertigmedium
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, AOAC, SMWW |
| Farbe | Klar |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Middlebrook-7H9-Kulturlösung |
| Zusammensetzung | Monokaliumphosphat 2 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 1,5 g/l, Mononatriumglutamat 0,5 g/l, Natriumcitrat 0,1 g/l, Ammoniumsulfat 0,5 g/l, Pyridoxin 0,001 g/l, Eisenammoniumcitrat 0,04 g/l, Magnesiumsulfat 0,05 g/l, Zinksulfat 0,001 g/l, Kupfersulfat 0,001 g/l, Biotin 0,5 mg/l, Calciumchlorid 0,5 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Wachstum reiner Mykobakterienkulturen |
| Verpackungsart | Röhrchen mit Dichtkappe |
| Menge | 5 mL |
Für In-vitro-Diagnostik.