Learn More
BD BBL™ IsoVitaleX Anreicherung
BD BBL™ IsoVitaleX™ Enrichment ist eine chemisch definierte Ergänzung, die als Zusatzstoff für Medien zur Kultivierung ernährungsphysiologisch anspruchsvolle Mikroorganismen verwendet wird.
Marke: BD 211876
Additional Details : Gewicht : 0.28530kg
Beschreibung
- Durch Hämoglobin und BBL IsoVitaleX Anreicherungsmedium (anstelle von Hefekonzentrat) angereicherter GC-Agar ist ein verbessertes Medium für die Isolierung von Mikroorganismen.
- Die Anreicherung liefert V-Faktor (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, NAD) für Haemophilus-Arten.
- Enthält außerdem Vitamine, Aminosäuren, Coenzyme, Dextrose, Eisen(III)-Ionen und andere Faktoren, die das Wachstum des Neisseria-Pathogens verbessern.
Spezifikation
IsoVitaleX™-Anreicherung | |
Trockenkulturmedien | |
10 ml | |
ISO/DIS, 11014 |
2 bis 8 °C | |
1095 Tage | |
Lyophilisiert | |
Fläschchen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric Acid