Learn More
BD BBL™ Middlebrook-OADC-Anreicherung
Beschreibung
- 100 ml pro Flasche (6/Sp.)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zusatzstoff | Middlebrook OADC-Anreicherung |
| Form | Viskos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Middlebrook 7H10 Agar |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 6 x 100 ml |