Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 2
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Wird zur Herstellung mikrobiologischer Kulturmedien verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | LUO |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. |
| Kulturtyp | Säugetiere, Insekten, mikrobiell |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Bakterienmedien |
| Format | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen |
| Produktlinie | Bacto |
| Menge | 500 g |
| Quelle | Tierischen Ursprungs |